Wichtige Dokumente
PHR1607
Hydroxyzin-Dihydrochlorid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Hydroxyzin -dihydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to BP 841
traceable to Ph. Eur. H1435000
traceable to USP 1333003
API-Familie
hydroxyzine
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 1 g
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].Cl[H].OCCOCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C21H27ClN2O2.2ClH/c22-20-8-6-19(7-9-20)21(18-4-2-1-3-5-18)24-12-10-23(11-13-24)14-16-26-17-15-25;;/h1-9,21,25H,10-17H2;2*1H
InChIKey
ANOMHKZSQFYSBR-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... HRH1(3269)
Allgemeine Beschreibung
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?