Wichtige Dokumente
PHR1564
Carprofen-verwandte Verbindung A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Carbazol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1096702
Dampfdruck
400 mmHg ( 323 °C)
API-Familie
carprofen
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 200 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
355 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
243-246 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
c1ccc2c(c1)[nH]c3ccccc23
InChI
1S/C12H9N/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8,13H
InChIKey
UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
428.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
220.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?