Wichtige Dokumente
PHR1370
Benzyl-Nicotinat
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Nicotinsäure-benzylester, Benzyl-nicotinat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
API-Familie
benzyl nicotinate
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
177 °C/8 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
24 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O=C(OCc1ccccc1)c2cccnc2
InChI
1S/C13H11NO2/c15-13(12-7-4-8-14-9-12)16-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-9H,10H2
InChIKey
KVYGGMBOZFWZBQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Fußnote
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)