Wichtige Dokumente
PHR1365
Lamivudin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Lamivudin, 2′,3′-Dideoxy-3′-thiacytidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to BP 802
traceable to Ph. Eur. Y0000425
traceable to USP 1356836
API-Familie
lamivudine
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2CS[C@H](CO)O2
InChI
1S/C8H11N3O3S/c9-5-1-2-11(8(13)10-5)6-4-15-7(3-12)14-6/h1-2,6-7,12H,3-4H2,(H2,9,10,13)/t6-,7+/m0/s1
InChIKey
JTEGQNOMFQHVDC-NKWVEPMBSA-N
Allgemeine Beschreibung
Lamivudine is a synthetic nucleoside analog that shows potential action against human immunodeficiency virus (HIV). It is one of the front line therapies used to treat HIV infection.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?