Wichtige Dokumente
PHR1327
Ammoniumchlorid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Ammoniumchlorid, Salmiak
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1029953
Dampfdichte
1.9 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 160.4 °C)
API-Familie
ammonium chloride
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
340 °C (subl.) (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
InChIKey
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?