Wichtige Dokumente
PHR1247
Indomethacin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-3-indol-Essigsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. I0200000
traceable to USP 1341001
API-Familie
indomethacin
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
COc1ccc2n(c(C)c(CC(O)=O)c2c1)C(=O)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C19H16ClNO4/c1-11-15(10-18(22)23)16-9-14(25-2)7-8-17(16)21(11)19(24)12-3-5-13(20)6-4-12/h3-9H,10H2,1-2H3,(H,22,23)
InChIKey
CGIGDMFJXJATDK-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Allgemeine Beschreibung
Indomethacin drug is extensively employed as a pharmacologic agent to bring about the closure of patent ductus arteriosus (PDA) in premature infants.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)