Merck
PHR1239
Supelco
β-Carotin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
β,β-Carotin, Provitamin A
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C40H56
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
536.87
Beilstein:
1917416
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1065480
API-Familie
carotenes
Form
solid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C2=C(C)CCCC2(C)C)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C40H56/c1-31(19-13-21-33(3)25-27-37-35(5)23-15-29-39(37,7)8)17-11-12-18-32(2)20-14-22-34(4)26-28-38-36(6)24-16-30-40(38,9)10/h11-14,17-22,25-28H,15-16,23-24,29-30H2,1-10H3/b12-11+,19-13+,20-14+,27-25+,28-26+,31-17+,32-18+,33-21+,34-22+
InChIKey
OENHQHLEOONYIE-JLTXGRSLSA-N
Allgemeine Beschreibung
Die pharmazeutischen Sekundärstandards zur Anwendung in der Qualitätskontrolle stellen für Pharmalabore und -hersteller eine praktische und kosteneffiziente Alternative zur Erstellung interner Arbeitsstandards dar.
β-Carotin ist ein Antioxidans und eines der wichtigsten Carotinoide und eine Quelle von Vitamin A. Es ist in Obst und Gemüse reichlich vorhanden und wird auch als Nahrungsergänzungsmittel und Farbstoff verwendet.
Anwendung
β-Carotin kann als pharmazeutischer Referenzstandard zur Bestimmung des Analyten in Serum, Plasmaproben und Obst und Gemüse mittels verschiedener Chromatographieverfahren eingesetzt werden.
Diese Sekundärstandards sind als zertifiziertes Referenzmaterial eingestuft. Sie eignen sich zur Verwendung bei zahlreichen analytischen Anwendungen, insbesondere Freigabeuntersuchungen für pharmazeutische Produkte, Methodenentwicklung für pharmazeutische Produkte für qualitative und quantitative Analysen, Qualitätskontrollprüfungen für Lebensmittel und Getränke und sonstige Kalibrierungsanforderungen.
Biochem./physiol. Wirkung
β-Carotin ist das wichtigste der Provitamine A und kann aufgrund seiner in vitro hemmenden Wirkung auf die von Radikalen initiierte Peroxidierung als Antioxidans klassifiziert werden. In vivo scheint es jedoch je nach zellulärer Umgebung entweder als Anti- oder als Prooxidans zu agieren. Es reduziert die Inzidenz vieler Krebsarten, erhöht aber die Inzidenz von Lungenkrebs bei Rauchern.
Hinweis zur Analyse
Diese Sekundärstandards bieten, wo verfügbar, eine mehrfache Rückverfolgbarkeit für die Primärstandards nach USP, EP (Ph. Eur.) und BP.
Sonstige Hinweise
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (CRM) wird nach ISO 17034 und ISO/IEC 17025 hergestellt und zertifiziert. Alle Informationen zur Anwendung dieses zertifizierten Referenzmaterials finden Sie im Analysenzertifikat (CoA).
Fußnote
Geben Sie unten in das Feld „LRAC0284“ ein, um ein Beispiel eines Analysenzertifikats für dieses Material abzurufen. Dies ist lediglich ein Beispiel eines Zertifikats, das nicht unbedingt zu der Charge gehört, die Sie erhalten.
Empfohlene Produkte
Digitales Referenzmaterial für dieses Produkt finden Sie auf unserer Online-Plattform ChemisTwin® für NMR. Diese digitale Ausgabe auf ChemisTwin® können Sie zur Bestätigung der Probenidentität und Quantifizierung von Verbindungen verwenden (mit digitalem externem Standard). Sie finden dort ein NMR-Spektrum dieser Substanz und können dieses mit wenigen Mausklicks online mit Ihrer Probe vergleichen. Hier erfahren Sie mehr und können Ihre kostenlose Probeversion starten.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
217.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
103.3 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Simultaneous determination of retinol, alpha-tocopherol and beta-carotene in serum by isocratic high-performance liquid chromatography
Arnaud J, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 572(1-2), 103-116 (1991)
Beta-carotene and the application of transcriptomics in risk--benefit evaluation of natural dietary components
Keijer J, et al.
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease, 1740(2), 139-146 (2005)
Determination of alpha and beta-Carotene in Fruit and Vegetables by High Performance Liquid Chromatography
Wilson AM, et al.
Can. Inst. Food Sci Technol. J., 15(3), 165-169 (1982)
Angélica M Jaramillo et al.
PloS one, 13(12), e0209702-e0209702 (2018-12-29)
The most commonly used method for measuring carotenoid concentration is high-performance liquid chromatography (HPLC). Nevertheless, easier, quicker, and less costly proxy methods exist. We aimed to determine the diagnostic performance of several proxy methods: the spectrophotometer, iCheck Carotene, and near-infrared
High-performance liquid chromatographic method for routine determination of vitamins A and E and beta-carotene in plasma
Lee BL, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 581(1), 41-47 (1992)