PHR1063
Restlösemittel-Mischung - Klasse I
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Organic Volatile Impurities Class I Mix
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP 467
traceable to Ph. Eur. R0250000
traceable to USP 1601102
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Konzentration
in DMSO
Anwendung(en)
environmental
pharmaceutical (small molecule)
Format
multi-component solution
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Analyt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 1A - Muta. 1B - Ozone 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Liver,Kidney, Nose,Liver,Kidney
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
197.6 °F
Flammpunkt (°C)
92 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?