Wichtige Dokumente
PHL80833
Uzarin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Uzarigenin-3-sophorosid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O1CC(=CC1=O)[C@@H]2[C@@]3([C@@](C4C([C@@]5([C@@H](C[C@@H](CC5)O[C@@H]6OC([C@H](C(C6O)O)O)CO[C@@H]7OC([C@H](C(C7O)O)O)CO)CC4)C)CC3)(CC2)O)C
InChI
1S/C35H54O14/c1-33-8-5-18(47-32-30(43)28(41)26(39)23(49-32)15-46-31-29(42)27(40)25(38)22(13-36)48-31)12-17(33)3-4-21-20(33)6-9-34(2)19(7-10-35(21,34)44)16-11-24(37)45-14-16/h11,17-23,25-32,36,38-44H,3-10,12-15H2,1-2H3/t17-,18-,19-,20?,21?,22?,23?,25-,26-,27?,28?,29?,30?,31-,32-,33+,34-,35+/m1/s1
InChIKey
COIUWGNHAYDCDZ-KEELYLMESA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)