Wichtige Dokumente
P7914
Phthaldialdehyde Reagent
Solution Incomplete
Synonym(e):
OPA
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]C(=O)c1ccccc1C([H])=O
InChI
1S/C8H6O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-6H
InChIKey
ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Verlinkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)