Merck
P3850000
Pseudoephedrine -hydrochlorid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(+)-Pseudoephedrin -hydrochlorid, (+)-ψ-Ephedrin -hydrochlorid, (1S,2S)-2-Methylamino-1-phenylpropanol -hydrochlorid, d-Isoephedrin -hydrochlorid, d-Pseudoephedrin -hydrochlorid
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH[CH(NHCH3)CH3]OH·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.69
Beilstein:
3915112
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
pseudoephedrine
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
185-188 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Cl.CN[C@@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO.ClH/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,10-12H,1-2H3;1H/t8-,10+;/m0./s1
InChIKey
BALXUFOVQVENIU-KXNXZCPBSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Pseudoephedrine hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Nicht-selektiver adrenergischer Agonist; abschwellend
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Minjie Jiang et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 974, 126-130 (2014-12-03)
A rapid, sensitive and selective high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometric method (HPLC-MS) has been developed and validated for the simultaneous determination of 14-thienyl methylene matrine (TMM) and matrine (MT) in rat plasma in the present study. The analytes were separated
Minjie Jiang et al.
PloS one, 10(2), e0116010-e0116010 (2015-02-26)
A rapid, sensitive and selective high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometric method (HPLC-MS) was developed and validated to determine the 14-(3-methylbenzyl)matrine (3MBM) and 14-(4-methylbenzyl)matrine (4MBM) levels in rat plasma in the present study. The analytes were separated using a C18 column