Merck
P2939000
Prilocain
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(±)-2′-Methyl-2-(propylamino)-propionanilid, N-(2-Methylphenyl)-2-(propylamino)-propanamid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H20N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.31
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
prilocaine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C13H20N2O/c1-4-9-14-11(3)13(16)15-12-8-6-5-7-10(12)2/h5-8,11,14H,4,9H2,1-3H3,(H,15,16)
InChIKey
MVFGUOIZUNYYSO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Prilocaine EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
M Y Hyun et al.
Clinical and experimental dermatology, 40(2), 129-135 (2014-10-17)
Hyaluronic acid (HA) fillers and poly-L-lactic acid (PLA) fillers are frequently used to correct facial wrinkles. To compare the efficacy and safety of a novel injectable poly-L-lactic acid (PLA) filler and a well-studied biphasic HA filler for the treatment of
Elena I Gubanova et al.
Journal of drugs in dermatology : JDD, 14(3), 288-298 (2015-03-05)
In this evaluator-blind, placebo-controlled study, microinjections of stabilized hyaluronic acid (HA) gel for rejuvenation of aging hands were evaluated. Patients received three injections of 1.0 ml HA gel (20 mg/ml HA) in the dorsum of one hand and 1.0 ml
Hee Jung Lee et al.
The Journal of dermatological treatment, 26(1), 73-77 (2014-02-12)
Intense focused ultrasound (IFUS) has been used successfully for skin tightening. To investigate the efficacy of IFUS in treating enlarged pores and to evaluate changes in skin elasticity and sebum production following IFUS. Twenty-two subjects with enlarged pores were randomized
Murad Alam et al.
JAMA dermatology, 150(8), 844-849 (2014-06-13)
Neocollagenesis can be achieved using a dermal rolling needle device, thereby reducing the appearance of acne scars. To determine the efficacy of a needling device for treatment of acne scars. We performed a single-center, rater-blinded, balanced (1:1), split-face, placebo-controlled, parallel-group
Adam Rish
Journal of cosmetic dermatology, 13(4), 253-260 (2014-11-18)
A review of 242 facial treatments, in 86 different patients, with polyacrylamide gel (PAAG) was carried out by the author between 2003 and 2013. To evaluate by retrospective study the long-term outcomes of PAAG filling for facial contouring. To quantify