Wichtige Dokumente
P2759
Phloxin B
Powder
Synonym(e):
2′,4′,5′,7′-Tetrabrom-4,5,6,7-tetrachlor-fluorescein Dinatriumsalz, Cyanosin, D&C;Red No. 28, Eosin 10B, Eosin S extra bläulich, Säurerot 92
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Phloxin B, antibacterial fluorescent dye
Qualitätsniveau
Form
powder
Methode(n)
microbe id | staining: suitable
Farbe
dark red
Löslichkeit
water: 1 mg/mL, clear, red
εmax
1150-1300 at 546-550 nm in 50% ethanol
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]c1c(Br)cc2c(Oc3c(Br)c([O-])c(Br)cc3C24OC(=O)c5c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c45)c1Br
InChI
1S/C20H4Br4Cl4O5.2Na/c21-5-1-3-17(9(23)15(5)29)32-18-4(2-6(22)16(30)10(18)24)20(3)8-7(19(31)33-20)11(25)13(27)14(28)12(8)26;;/h1-2,29-30H;;/q;2*+1/p-2
InChIKey
OOYIOIOOWUGAHD-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?