Wichtige Dokumente
P0950000
Phenoxyethanol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Phenoxyethanol, Ethylenglycolmonophenylether, Phenylglycol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
phenoxyethanol
Hersteller/Markenname
EDQM
bp
244-246 °C
mp (Schmelzpunkt)
11-13 °C
Dichte
1.107 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
InChIKey
QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
258.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
126 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)