Wichtige Dokumente
P0800000
Phenazon
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Antipyrin, 2,3-Dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-on, Phenazon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
phenazone
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
109-111 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN1N(C(=O)C=C1C)c2ccccc2
InChI
1S/C11H12N2O/c1-9-8-11(14)13(12(9)2)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3
InChIKey
VEQOALNAAJBPNY-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PTGS1(5742)
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)