P0521
Pepton aus Glycine max (soybean)
Type IV, powder, Component of microbiological growth media
Synonym(e):
Protein from soybean, Soya peptone type IV
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Glycine max (soybean)
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Typ
Type IV
Form
powder
Stickstoffbestimmung
~2.0% amino, ~8.0% total
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
10-30°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Peptone from Glycine max as a nutrient, displays comparative or better growth features of cultivated microorganisms than peptone from other sources
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)