Merck
P0270000
Papaverin -hydrochlorid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
6,7-Dimethoxy-1-veratryl-isochinolin -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H21NO4 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
375.85
Beilstein:
3921435
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
papaverine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
COC1=C(OC)C=C(C(CC2=CC(OC)=C(OC)C=C2)=NC=C3)C3=C1.Cl
InChI
1S/C20H21NO4.ClH/c1-22-17-6-5-13(10-18(17)23-2)9-16-15-12-20(25-4)19(24-3)11-14(15)7-8-21-16;/h5-8,10-12H,9H2,1-4H3;1H
InChIKey
UOTMYNBWXDUBNX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Papaverine hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Relaxans der glatten Muskulatur und zerebraler Vasodilatator; Phosphodiesterase-Hemmer.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Y Yang et al.
International journal of impotence research, 24(5), 191-195 (2012-05-18)
To prospectively compare the clinical responses and penile color-duplex ultrasound (PCDU) results of oral PDE5 inhibitors (PDE5-Is) with papaverine intracavernosal injection (ICI) and to evaluate whether PDE5-Is could be used as alternatives to vasoactive agent injections, 25 ED patients underwent
I B Ivshina et al.
World journal of microbiology & biotechnology, 28(10), 2997-3006 (2012-07-19)
Drotaverine [1-(3,4-diethoxybenzylidene)-6,7-diethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline] hydrochloride, an antispasmodic drug derived from benzylisoquinoline was evaluated for its biodegradability using a bacterial strain Rhodococcus rhodochrous IEGM 608. The experiments were performed under aerobic conditions with rhodococci cultures able to degrade drotaverine. In the presence of
Brian Lima et al.
The Journal of thoracic and cardiovascular surgery, 143(4), 945-952 (2012-02-22)
An array of neuroprotective strategies has evolved to limit spinal cord injury during descending thoracic aneurysm and thoracoabdominal aortic aneurysm repair. This study prospectively assessed the neuroprotective impact of intrathecal papaverine added to other techniques in aortic aneurysm repairs. From
Seyed Alaeddin Asgari et al.
BJU international, 110(3), 449-452 (2012-02-22)
• To assess the efficacy of papaverine hydrochloride combined with a diclofenac sodium suppository to relieve renal colic compared with diclofenac suppository monotherapy, as the effect of phosphodiesterase inhibitors on ureteric muscles might reduce the pain of renal colic. •
Naomi Osakabe et al.
Life sciences, 91(23-24), 1196-1200 (2012-09-18)
Numerous clinical studies have reported that ingestion of cocoa has a therapeutic effect on hypertension. However, there is only limited information on the mechanism of ingestion of cocoa on arterioles, vessels that have a major role in determining blood pressure.