Merck
O0100900
Octoxinol 10
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Lineare Formel:
t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x ~10
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
octoxynol
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
O(CCO)c1ccc(cc1)C(CC(C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C16H26O2/c1-15(2,3)12-16(4,5)13-6-8-14(9-7-13)18-11-10-17/h6-9,17H,10-12H2,1-5H3
InChIKey
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Octoxinol 10 EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
483.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
251 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Justin A MacDonald et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 535(1), 84-90 (2012-12-12)
The protein prostate-apoptosis response (Par)-4 has been implicated in the regulation of smooth muscle contraction, based largely on studies with the A7r5 cell line. A mechanism has been proposed whereby Par-4 binding to MYPT1 (the myosin-targeting subunit of myosin light
Pil Seok Chae et al.
Molecular bioSystems, 9(4), 626-629 (2013-02-05)
Membrane protein manipulation is a challenging task owing to limited tertiary and quaternary structural stability once the protein has been removed from a lipid bilayer. Such instability can be overcome by embedding membrane proteins in detergent micelles formed from amphiphiles
Haozhen Ren et al.
Liver international : official journal of the International Association for the Study of the Liver, 33(3), 448-458 (2013-01-11)
Hepatic tissue engineering is considered as a possible alternative to liver transplantation for end-stage liver disease. Several methods of decellularization of xenogeneic liver are available to produce three-dimensional organ scaffolds for engineering liver tissues. However, rare studies have examined and
Hasna Ahyayauch et al.
Chemistry and physics of lipids, 167-168, 57-61 (2013-03-05)
The early stages of Triton X-100 solubilization of bilayers consisting of sphingomyelin/ceramide (SM/Cer) mixtures have been studied using a combination of calorimetric and spectroscopic techniques. Compositions based on sphingomyelin, containing up to 30 mol% Cer, at 4, 20 and 50°C
S D Todorov et al.
Beneficial microbes, 3(4), 319-330 (2012-12-14)
Strain ST211CH, identified as a strain of Enterococcus faecium, isolated from Lombo produced a bacteriocin that inhibited the growth of Enterococcus spp., Listeria spp., Klebsiella spp., Lactobacillus spp., Pseudomonas spp., Staphylococcus spp. and Streptococcus spp. The mode of action of