Merck
NISTRM8562
CO2-lastig, paläomariner Ursprung (Kohlendioxid)
NIST® RM 8562
About This Item
UNSPSC-Code:
12352119
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
 13C
 18O
Hersteller/Markenname
NIST®
Format
matrix material
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon (13C/12C), Oxygen (18O/16O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Gas cylinder
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)