Merck
NISTC2417
Legierung auf Bleibasis
NIST® SRM® C2417
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of disk
Hersteller/Markenname
NIST®
Format
matrix material
Allgemeine Beschreibung
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use as a composition standard for optical emission spectrometric methods of analysis. It is in the form of a disk 50 mm (2 in.) in diameter and 16 mm ( 5/8 in. ) thickness. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 2417_cert
SRM 2417_SDS
Sonstige Hinweise
Certified for the analytes listed below.
Antimony (Sb), Arsenic (As), Bismuth (Bi), Copper (Cu), Silver (Ag)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Aluminium (Al), Cadmium (Cd), Calcium (Ca), Cobalt (Co), Iron (Fe), Manganese (Mn), Nickel (Ni), Sulfur (S), Tellurium (Te), Tin (Sn), Zinc (Zn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazardEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Zielorgane
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)