Merck
NIST3287
Blueberry (Fruit)
NIST®SRM®
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Verpackung
pkg of 50 g
Hersteller/Markenname
NIST®
Anwendung(en)
food and beverages
Format
matrix material
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)