Wichtige Dokumente
NIST2258
BDE 209 in 2,2,4-Trimethylpentan
NIST®SRM®
Synonym(e):
Decabromdiphenylether -Lösung, Decabromdiphenyloxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Verpackung
pkg of 6 g
Hersteller/Markenname
NIST®
Format
single component solution
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
Brc1c(Br)c(Br)c(Oc2c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c2Br)c(Br)c1Br
InChI
1S/C12Br10O/c13-1-3(15)7(19)11(8(20)4(1)16)23-12-9(21)5(17)2(14)6(18)10(12)22
InChIKey
WHHGLZMJPXIBIX-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
10.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-12 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)