NIST188
Kaliumhydrogentartrat
NIST® SRM® 188, pH standard
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
powder
Verpackung
pkg of 60 g
Hersteller/Markenname
NIST®
Anwendung(en)
general analytical
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
410.0 °F
Flammpunkt (°C)
210 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Saturated potassium hydrogen tartrate solution as pH standard.
Analytical Chemistry, 19(10), 810-811 (1947)