NIST1619B
Schwefel in Rückstandsheizöl
NIST® SRM® 1619b, (0.7%)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 100 mL
Hersteller/Markenname
NIST®
Anwendung(en)
petroleum
Format
matrix material
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
SRM 1619B_cert
SRM 1619B_SDS
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Certified mass fraction values for sulfur and mercury are provided.
- Maintenance and expiration of SRM certification, instructions for handling, storage, and use are provided on NIST certificate.
Sonstige Hinweise
Sulfur (S), Mercury (Hg)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
141.8 °F
Flammpunkt (°C)
61 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)