NIST1115
Kommerzieller Bronze-Standard für die optische Emissions- und Röntgenspektroskopie
NIST® SRM® 1115
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of disk
Hersteller/Markenname
NIST®
Methode(n)
X-ray spectroscopy: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
Format
matrix material
Sonstige Hinweise
Copper (Cu), Zinc (Zn), Iron (Fe), Tin (Sn), Nickel (Ni), Lead (Pb), Phosphorus (P)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)