Merck
N18000
Allzweck-Viskositätsstandard, durch UKAS ISO/IEC17025 und ISO 17034 zertifiziert
viscosity 54900 mPa.s (25 °C)
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Form
liquid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Viskosität
54900 mPa.s(25 °C)
Allgemeine Beschreibung
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
<50.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
< 10 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)