Merck
N0560000
Niclosamid (wasserfrei)
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Niclosamid, 2′,5-Dichlor-4′-nitrosalicylanilid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H8Cl2N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
327.12
Beilstein:
2820605
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
niclosamide
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)Nc2ccc(cc2Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H8Cl2N2O4/c14-7-1-4-12(18)9(5-7)13(19)16-11-3-2-8(17(20)21)6-10(11)15/h1-6,18H,(H,16,19)
InChIKey
RJMUSRYZPJIFPJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Niclosamide (anhydrous) EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Masanori Ono et al.
Fertility and sterility, 101(5), 1441-1449 (2014-02-19)
To assess the effect of three WNT/β-catenin pathway inhibitors-inhibitor of β-catenin and TCF4 (ICAT), niclosamide, and XAV939-on the proliferation of primary cultures of human uterine leiomyoma cells. Prospective study of human leiomyoma cells obtained from myomectomy or hysterectomy. University research
Wenyan Lu et al.
PloS one, 6(12), e29290-e29290 (2011-12-24)
The Wnt/β-catenin signaling pathway is important for tumor initiation and progression. The low density lipoprotein receptor-related protein-6 (LRP6) is an essential Wnt co-receptor for Wnt/β-catenin signaling and represents a promising anticancer target. Recently, the antihelminthic drug, niclosamide was found to
K Ketola et al.
British journal of cancer, 106(1), 99-106 (2012-01-05)
We have shown that a sodium ionophore monensin inhibits prostate cancer cell growth. A structurally related compound to monensin, salinomycin, was recently identified as a putative cancer stem cell inhibitor. The growth inhibitory potential of salinomycin was studied in a
Jones Gyamfi et al.
Scientific reports, 9(1), 11336-11336 (2019-08-07)
The microenvironment of breast cancer comprises predominantly of adipocytes. Adipocytes drive cancer progression through the secretion adipocytokines. Adipocytes induce epithelial mesenchymal transition of breast cancer cells through paracrine IL-6/Stat3 signalling. Treatment approaches that can target adipocytes in the microenvironment and
Min Li et al.
The Journal of biological chemistry, 288(50), 35769-35780 (2013-11-01)
Autophagy can be activated via MTORC1 down-regulation by amino acid deprivation and by certain chemicals such as rapamycin, torin, and niclosamide. Lysosome is the degrading machine for autophagy but has also been linked to MTORC1 activation through the Rag/RRAG GTPase