Wichtige Dokumente
N0399004
Neohesperidin-Dihydrochalkon-Unreinheit B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
7-[[2-O-(6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]-oxy]-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)- 4H-1-benzopyran-4-on, 3′,5,7-Trihydroxy-4′-methoxyflavon-7-neohesperidosid, Diosmetin-7-neohesperidosid, Neodiosmin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
neohesperidin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C28H32O15/c1-10-21(33)23(35)25(37)27(39-10)43-26-24(36)22(34)19(9-29)42-28(26)40-12-6-14(31)20-15(32)8-17(41-18(20)7-12)11-3-4-16(38-2)13(30)5-11/h3-8,10,19,21-31,33-37H,9H2,1-2H3/t10-,19+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-,28+/m0/s1
InChIKey
VCCNKWWXYVWTLT-CYZBKYQRSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)