M1808000
Metixen-Hydrochlorid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Methixen -monohydrochlorid Monohydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
metixene
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
S1c2c(cccc2)C(c4c1cccc4)CC3CN(CCC3)C.[Cl-].O.[H+]
InChI
1S/C20H23NS.ClH.H2O/c1-21-12-6-7-15(14-21)13-18-16-8-2-4-10-19(16)22-20-11-5-3-9-17(18)20;;/h2-5,8-11,15,18H,6-7,12-14H2,1H3;1H;1H2
InChIKey
RAOHHYUBMJLHNC-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)