Wichtige Dokumente
M1770180
Methylricinoleat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(R)-12-Hydroxy-cis-9-octadecensäuremethylester, Methyl-12-hydroxyoleat, Methyl-ricinoleat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
methyl ricinoleate
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(OC)CCCCCCC/C=C\C[C@H](O)CCCCCC
InChI
1S/C19H36O3/c1-3-4-5-12-15-18(20)16-13-10-8-6-7-9-11-14-17-19(21)22-2/h10,13,18,20H,3-9,11-12,14-17H2,1-2H3/b13-10-/t18-/m1/s1
InChIKey
XKGDWZQXVZSXAO-ADYSOMBNSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)