I0329010
Iopamidol-Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
5-Amino-N,N′-bis-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-ethyl]-2,4,6-triiod-benzol-1,3-dicarbamid, N,N′-Bis-(1,3-dihydroxy-2-propyl)-5-amino-2,4,6-triiod-isophthalamid, N,N′-Bis-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-ethyl]-5-amino-2,4,6-triiod-isophthalamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
iopamidol
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)