Wichtige Dokumente
I0320800
Iohexol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
5-[N-(2,3-Dihydroxypropyl)-acetamino]-2,4,6-triiod-N,N′-bis-(2,3-dihydroxypropyl)-isophthalamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
iohexol
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
IC1=C(C(NCC(O)CO)=O)C(I)=C(C(NCC(CO)O)=O)C(I)=C1N(CC(CO)O)C(C)=O
InChI
1S/C19H26I3N3O9/c1-8(29)25(4-11(32)7-28)17-15(21)12(18(33)23-2-9(30)5-26)14(20)13(16(17)22)19(34)24-3-10(31)6-27/h9-11,26-28,30-32H,2-7H2,1H3,(H,23,33)(H,24,34)
InChIKey
NTHXOOBQLCIOLC-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)