Merck
I0320301
Interferon α-2b
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
interferon
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Interferon α-2b EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Jessica M Slack et al.
American journal of veterinary research, 74(2), 281-289 (2013-02-01)
To determine whether 14-day topical ocular administration of high doses of feline recombinant interferon omega (FelFN) or human recombinant interferon alpha-2b (HulFN) solution improves clinical disease and decreases virus shedding in cats with naturally acquired viral keratoconjunctivitis. 36 cats with
Xueya Zhang et al.
Acta haematologica, 130(1), 44-46 (2013-02-09)
Chronic neutrophilic leukemia (CNL) is a rare type of leukemia characterized by a proliferation mainly of mature neutrophils, elevated neutrophil-alkaline phosphatase activity, and no presence of the Philadelphia chromosome. The prognosis is generally poor and there is no consensus therapeutic
N A Matveeva et al.
TSitologiia i genetika, 46(5), 28-35 (2013-01-25)
Biological activity of protein extracts from transgenic plants of chicory Cichorium intybus L. and lettuce Lactuca sativa L. with human interferon alpha2b gene was investigated against vesicular stomatitis virus. It was shown that the extracts from the hairy roots of
Sanjiv S Agarwala
Expert review of anticancer therapy, 12(11), 1449-1459 (2012-12-20)
For patients with localized melanoma, excision of the primary tumor, including lymphadenectomy for nodal metastases, is standard treatment. However, patients with large primary tumors (stage IIB and IIC) or stage III melanoma have a relatively poor prognosis owing to the
Eric K Chin et al.
Cornea, 32(6), 875-879 (2013-03-30)
To report a case of biopsy-proven corneal intraepithelial neoplasia (CIN) diagnosed and followed clinically using high-resolution anterior segment optical coherence tomography (AS-OCT) and in vivo confocal microscopy (IVCM). Observational case report. A 57-year-old man presented with decreased vision in the