Merck
I0100000
Imipramin -hydrochlorid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5H-dibenz[b,f]azepin-5-propanamin -hydrochlorid, 5-[3-(Dimethylamino)-propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H24N2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
316.87
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
imipramine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Cl[H].CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C19H24N2.ClH/c1-20(2)14-7-15-21-18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)21;/h3-6,8-11H,7,12-15H2,1-2H3;1H
InChIKey
XZZXIYZZBJDEEP-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Imipramine hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Tricyclisches Antidepressivum; hemmt die Serotonin- und Noradrenalin-Transporter mit Kis von 7.7 nM bzw. 67 nM. Hat wenig Einfluss auf Dopamin-Transporter (Ki = 25 μM).
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Adam J Walker et al.
Behavioural brain research, 242, 76-83 (2013-01-02)
Several animal models are currently utilised in the investigation of major depressive disorder; however, each is validated by its response to antidepressant pharmacotherapy. Few animal models consider the notion of antidepressant treatment resistance. Chronic daily administration of adrenocorticotropic hormone (ACTH)
Gislaine Z Réus et al.
Behavioural brain research, 242, 40-46 (2012-12-15)
A growing body of evidence is pointing toward an association between immune molecules, as well brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and the depression. The present study was aimed to evaluate the behavioral and molecular effects of the antidepressant imipramine in maternally
Pablo Méndez et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 32(47), 16616-16628 (2012-11-24)
Correct brain functioning relies on the precise activity of a myriad of synapses assembling neurons in complex networks. In the hippocampus, highly diverse inhibitory circuits differently govern several physiologically relevant network activities. Particularly, perisomatic inhibition provided by specific interneurons was
Agnieszka Wąsik et al.
European journal of pharmacology, 700(1-3), 110-117 (2012-12-19)
Disturbances in noradrenergic and serotonergic transmissions have been postulated to form neurochemical background of depression. 1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline (1MeTIQ) is an endogenous substance which exhibits neuroprotective, antiaddictive and monoamine oxidase (MAO)-inhibiting properties. In the present study, we tested antidepressant-like effects of 1MeTIQ
Management of nocturnal enuresis.
Patrina H Y Caldwell et al.
BMJ (Clinical research ed.), 347, f6259-f6259 (2013-10-31)