Wichtige Dokumente
G0326004
Gliclazid-Unreinheit B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Nitroso-octahydrocyclopenta[c]pyrrol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
gliclazide
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C7H12N2O/c10-8-9-4-6-2-1-3-7(6)5-9/h6-7H,1-5H2
InChIKey
FSCBDDOKZIRLCN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)