Merck
F0550000
Fruktose
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
D-(−)-Fructose, D-Levulose, Fruchtzucker
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
Beilstein:
1239004
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
fructose
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
119-122 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
InChIKey
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Fructose EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Carlos A Roncal Jimenez et al.
Kidney international, 86(2), 294-302 (2013-12-18)
The epidemic of chronic kidney disease in Nicaragua (Mesoamerican nephropathy) has been linked with recurrent dehydration. Here we tested whether recurrent dehydration may cause renal injury by activation of the polyol pathway, resulting in the generation of endogenous fructose in
Jérémy Lothier et al.
Planta, 240(3), 629-643 (2014-07-16)
The first 6-fructan exohydrolase (6-FEH) cDNA from Lolium perenne was cloned and characterized. Following defoliation, Lp6 - FEHa transcript level unexpectedly decreased together with an increase in total FEH activity. Lolium perenne is a major forage grass species that accumulates
M Li et al.
The Journal of nutritional biochemistry, 26(3), 267-276 (2015-01-13)
Excessive fructose consumption is associated with insulin resistance (IR) and nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD), and high fructose intake during pregnancy can lead to compromised fetal development in the rat. Evidence suggests that the amino acid taurine can ameliorate fructose-induced
Yu Wang et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 62(25), 5925-5931 (2014-05-27)
To evaluate the activity of botanicals used in Chinese Traditional Medicine as hypoglycemic agents for diabetes type II prevention and/or treatment, extracts prepared from 26 medicinal herbs were screened for their inhibitory activity on sodium-dependent glucose transporter 1 (SGLT1) by
Andreas Bosshart et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 16(4), 592-601 (2015-02-07)
Functional promiscuity of enzymes can often be harnessed as the starting point for the directed evolution of novel biocatalysts. Here we describe the divergent morphing of an engineered thermostable variant (Var8) of a promiscuous D-tagatose epimerase (DTE) into two efficient