ERMEF001
Biodiesel
ERM®, certified reference material
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Agentur
ERM®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
biofuels
environmental
Format
matrix material
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
ERMEF001
ERMEF001
Rechtliche Hinweise
ERM is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)