Wichtige Dokumente
ERMEB074B
Elektrolytkupfer (Spurenelemente)
ERM®, certified reference material
Synonym(e):
Kupfer
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Agentur
ERM®
Hersteller/Markenname
JRC
Widerstandsfähigkeit
1.673 μΩ-cm, 20°C
bp
2567 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1083.4 °C (lit.)
Dichte
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
matrix material
SMILES String
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChIKey
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Certified for the element content in electrolytic copper.
ERM-EB074B_cert
ERM-EB074_report
ERM-EB074_origin
ERM-EB074B_cert
ERM-EB074_report
ERM-EB074_origin
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
ERMEB074B
ERMEB074B
Rechtliche Hinweise
ERM is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)