Merck
E1900000
Ethinylestradiol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
17α-Ethinylestradiol, 17α-Ethinyl-1,3,5(10)-oestratrien-3,17β-diol, 19-Nor-1,3,5(10),17α-pregnatrien-20-in-3,17-diol, Ethinyloestradiol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H24O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
296.40
Beilstein:
2419975
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ethinyl estradiol
Hersteller/Markenname
EDQM
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
182-183 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
[H][C@]12CC[C@@]3(C)[C@@]([H])(CC[C@@]3(O)C#C)[C@]1([H])CCc4cc(O)ccc24
InChI
1S/C20H24O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,5,7,12,16-18,21-22H,4,6,8-11H2,2H3/t16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1
InChIKey
BFPYWIDHMRZLRN-SLHNCBLASA-N
Angaben zum Gen
human ... ESR1(2099)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Ethinylestradiol EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Jürgen Dinger et al.
Obstetrics and gynecology, 122(4), 800-808 (2013-10-03)
To compare the risks of short-term and long-term use of an etonogestrel-containing and ethinylestradiol-containing vaginal ring and combined oral contraceptive pills (OCPs) in a routine clinical study population. This was a prospective, controlled, noninterventional cohort study performed in the United
A Frølich et al.
Bone, 11(6), 393-396 (1990-01-01)
An attempt was made to explain the bone-preserving effect of estrogen by analysis of estrogen receptors (OER) in the calcitonin-producing C-cells of the human thyroid gland. Thyroid tissue from twenty patients with benign hyperthyroidism and three patients with medullary thyroid
Bin Huang et al.
Environment international, 59, 262-273 (2013-07-16)
The occurrence, removal and bioaccumulation of steroid estrogens such as the natural estrone (E1), 17β-estradiol (E2) and estriol (E3), as well as the synthetic 17α-ethynylestradiol (EE2) were investigated in Dianchi Lake catchment, China. The results show that traditional secondary treatment
Konrad F Koehler et al.
Endocrine reviews, 26(3), 465-478 (2005-04-29)
We have known for many years that estrogen is more than the female hormone. It is essential in the male gonads, and in both sexes, estrogen has functions in the skeleton and central nervous system, on behavior, and in the
Jie Han et al.
Water research, 47(7), 2273-2284 (2013-03-08)
This study demonstrates that ethinylestradiol (EE2), a priority estrogenic contaminant in water, can be rapidly and selectively removed from aqueous solutions using industrial-grade polyamide 612 (PA612) particles as adsorbents. Isothermal studies showed that nonporous low surface area (20 m(2) g(-1)) PA612 particles