Merck
D2963000
Doxapram-Hydrochlorid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Doxapram -hydrochlorid Monohydrat, 1-Ethyl-4-[2-(4-morpholinyl)-ethyl]-3,3-diphenyl-2-pyrrolidinon -monohydrochlorid Monohydrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H30N2O2 · HCl · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
432.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
doxapram
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C24H30N2O2.ClH.H2O/c1-2-26-19-22(13-14-25-15-17-28-18-16-25)24(23(26)27,20-9-5-3-6-10-20)21-11-7-4-8-12-21;;/h3-12,22H,2,13-19H2,1H3;1H;1H2
InChIKey
ZOMBFZRWMLIDPX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Doxapram hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Dennis J Murphy et al.
Journal of pharmacological and toxicological methods, 62(1), 47-53 (2010-05-04)
Assessing the effects of new chemical entities on respiratory function in animal models is an essential component of preclinical drug safety evaluation. Methods currently available for measuring ventilatory parameters in conscious dogs generally utilize a plethysmograph chamber or a face
Daihua Yu et al.
Canadian journal of anaesthesia = Journal canadien d'anesthesie, 57(9), 843-848 (2010-06-08)
The study was designed to determine the incidence of postoperative agitation following general anesthesia in 2,000 adult patients and to examine the associated risk factors. The study enrolled 2,000 adults who were scheduled for surgery under general anesthesia in a
Steeve Giguère et al.
American journal of veterinary research, 68(12), 1407-1416 (2007-12-07)
To determine and compare the effects of caffeine and doxapram on cardiorespiratory variables in foals during isoflurane-induced respiratory acidosis. 6 clinically normal foals (1 to 3 days old). At intervals of > or = 24 hours, foals received each of
Takeshi Yoshida et al.
Critical care medicine, 41(2), 536-545 (2012-12-25)
The benefits of spontaneous breathing over muscle paralysis have been proven mainly in mild lung injury; no one has yet evaluated the effects of spontaneous breathing in severe lung injury. We investigated the effects of spontaneous breathing in two different
J J P Goldring et al.
British journal of hospital medicine (London, England : 2005), 69(8), 444-449 (2008-09-12)
Acute-on-chronic respiratory failure is becoming an increasingly common medical emergency, mostly as a result of exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. It is associated with high mortality rates and so practising the best evidence-based management is vital.