Merck
D1800000
Digitoxin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
5β,20(22)-Cardenolid-3β,14-Diol-3-(O-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl-[1→4]-O-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl-[1→4]-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl)oxy, Digitoxosid, Lanatoxin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C41H64O13
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
764.94
Beilstein:
76678
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
digitoxin
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
240 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
[H][C@@]1(C[C@H](O)[C@H](O[C@@]2([H])C[C@H](O)[C@H](O[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](C)O3)[C@@H](C)O2)[C@@H](C)O1)O[C@H]4CC[C@@]5(C)[C@]([H])(CC[C@]6([H])[C@]5([H])CC[C@]7(C)[C@]([H])(CC[C@]67O)C8=CC(=O)OC8)C4
InChI
1S/C41H64O13/c1-20-36(46)29(42)16-34(49-20)53-38-22(3)51-35(18-31(38)44)54-37-21(2)50-33(17-30(37)43)52-25-8-11-39(4)24(15-25)6-7-28-27(39)9-12-40(5)26(10-13-41(28,40)47)23-14-32(45)48-19-23/h14,20-22,24-31,33-38,42-44,46-47H,6-13,15-19H2,1-5H3/t20-,21-,22-,24-,25+,26-,27+,28-,29+,30+,31+,33+,34+,35+,36-,37-,38-,39+,40-,41+/m1/s1
InChIKey
WDJUZGPOPHTGOT-XUDUSOBPSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Digitoxin EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 4
1 of 4
Ryan Matsuda et al.
Journal of chromatography. A, 1265, 114-122 (2012-10-25)
High-performance affinity chromatography (HPAC) was used to examine the changes in binding that occur for the sulfonylurea drug glibenclamide with human serum albumin (HSA) at various stages of glycation for HSA. Frontal analysis on columns containing normal HSA or glycated
Thomas M Beale et al.
Organic letters, 15(6), 1358-1361 (2013-03-08)
The cardiac glycoside natural product digitoxin was selectively glycosylated at one of its five hydroxyl groups using a borinic acid derived catalyst. This method provided access to the glycosylation pattern characteristic of a subclass of natural products from Digitalis purpurea.
Horng-Heng Juang et al.
The Journal of urology, 184(5), 2158-2164 (2010-09-21)
While cardiac glycosides are the mainstay of congestive heart failure treatment, early studies showed that pharmacological doses of cardiac glycosides inhibited prostate cancer cell line proliferation. We evaluated the mechanisms of cardiac glycosides, including digoxin, digitoxin and ouabain (Sigma®), on
G G Belz et al.
European journal of clinical investigation, 31 Suppl 2, 10-17 (2001-08-30)
Digitalis glycosides exert a positive inotropic effect, i.e. an increase in myocardial contractility associated with a prolongation of relaxation period, and glycosides lower the heart rate (negative chronotropic), impede stimulus conduction (negative dromotropic) and promote myocardial excitability (positive bathmotropic). They
Ioannis Prassas et al.
Molecular cancer therapeutics, 10(11), 2083-2093 (2011-08-24)
Cardiac glycosides (e.g., digoxin, digitoxin) constitute a diverse family of plant-derived sodium pump inhibitors that have been in clinical use for the treatment of heart-related diseases (congestive heart failure, atrial arrhythmia) for many years. Recently though, accumulating in vitro and