D1010000
Phthalsäuredibutylester
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
n-Butylphthalat, DBP, Dibutylphthalat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdichte
9.6 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 147 °C)
API-Familie
dibutyl phthalate
Selbstzündungstemp.
756 °F
Expl.-Gr.
0.47 %, 236 °F
Hersteller/Markenname
EDQM
Brechungsindex
n20/D 1.492 (lit.)
bp
340 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−35 °C (lit.)
Dichte
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3
InChIKey
DOIRQSBPFJWKBE-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
367.7 °F - open cup
Flammpunkt (°C)
186.5 °C - open cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)