Merck
D0500000
Desipramin -hydrochlorid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H22N2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.84
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
desipramine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Cl[H].CNCCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C18H22N2.ClH/c1-19-13-6-14-20-17-9-4-2-7-15(17)11-12-16-8-3-5-10-18(16)20;/h2-5,7-10,19H,6,11-14H2,1H3;1H
InChIKey
XAEWZDYWZHIUCT-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... SLC6A2(6530)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Desipramine hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
O F O'Leary et al.
Neuroscience, 228, 36-46 (2012-10-17)
Approximately 50% of patients with a major depressive episode fail to achieve remission with first-line antidepressant treatments. Second-line treatment strategies for such patients include lithium augmentation of antidepressants, particularly with tricyclic antidepressants. The neurobiological mechanisms underlying the therapeutic effects of
Richard M O'Connor et al.
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 103(3), 561-567 (2012-10-13)
The neurotransmitter glutamate is increasingly being implicated as playing a role in the molecular pathology underlying depression. The group III family of metabotropic glutamate (mGlu) receptors (mGlu(4,) mGlu(7) and mGlu(8) receptors) remains the most poorly investigated of all glutamate receptors
Aaron Kucinski et al.
Behavioural brain research, 282, 155-164 (2015-01-18)
Falls in patients with Parkinson's disease (PD) are a major and levodopa-unresponsive source of morbidity. We previously described an animal model of falls resulting from impairments in attentional-motor interactions. Reproducing the multisystem dopaminergic-cholinergic cell loss in patients with a history
Maria Stratinaki et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(20), 8254-8259 (2013-05-01)
Regulator of G protein signaling 4 (Rgs4) is a signal transduction protein that controls the function of monoamine, opiate, muscarinic, and other G protein-coupled receptors via interactions with Gα subunits. Rgs4 is expressed in several brain regions involved in mood
Tara A LeGates et al.
Nature, 491(7425), 594-598 (2012-11-16)
The daily solar cycle allows organisms to synchronize their circadian rhythms and sleep-wake cycles to the correct temporal niche. Changes in day-length, shift-work, and transmeridian travel lead to mood alterations and cognitive function deficits. Sleep deprivation and circadian disruption underlie