Merck
CRMUPPLU
Pourpoint-Standard
IP15, ASTM D97, ISO 3016, BS 2000, Pt 15
Synonym(e):
IP15, ASTM D97, Pt 15 Pour Point Standard
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Agentur
according to ASTM® D97
according to BS 2000
according to ISO 3016
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
bp
175-270 °C
mp (Schmelzpunkt)
-58 °C
Anwendung(en)
petroleum
Format
mixture
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
168.8 °F
Flammpunkt (°C)
76 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)