Wichtige Dokumente
CRM42339
Pyrethrum-Extrakt-Lösung
certified reference material
Synonym(e):
Pyrethrum-Extrakt
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 1.2 mL
Anwendung(en)
cannabis testing
SMILES String
C\C(C)=C\C1[C@@H](C(=O)O[C@H]2CC(=O)C(C\C=C\C=C)=C2C)C1(C)C.COC(=O)\C(C)=C\C3[C@@H](C(=O)OC4CC(=O)C(C\C=C\C=C)=C4C)C3(C)C
InChI
1S/C22H28O5.C21H28O3/c1-7-8-9-10-15-14(3)18(12-17(15)23)27-21(25)19-16(22(19,4)5)11-13(2)20(24)26-6;1-7-8-9-10-15-14(4)18(12-17(15)22)24-20(23)19-16(11-13(2)3)21(19,5)6/h7-9,11,16,18-19H,1,10,12H2,2-6H3;7-9,11,16,18-19H,1,10,12H2,2-6H3/b9-8+,13-11+;9-8+/t16?,18?,19-;16?,18-,19-/m00/s1
InChIKey
VXSIXFKKSNGRRO-YWUDCVDHSA-N
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F
Flammpunkt (°C)
2 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)