CRM42231
LC/MS Pesticides Calibration Mix 5
certified reference material
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Verpackung
ampule of 1 mL
pkg of 50MG
Methode(n)
LC/MS: suitable
Format
multi-component solution
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Analyt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)