Wichtige Dokumente
C2248000
Clenbuterol -hydrochlorid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4-Amino-α-(tert.-butylaminomethyl)-3,5-dichlorbenzylalkohol -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
clenbuterol
Hersteller/Markenname
EDQM
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Cl.CC(C)(C)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
InChI
1S/C12H18Cl2N2O.ClH/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7;/h4-5,10,16-17H,6,15H2,1-3H3;1H
InChIKey
OPXKTCUYRHXSBK-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ADRB2(154)
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)