Wichtige Dokumente
C1795
Kanadabalsam
Viscous Liquid
Synonym(e):
Balsam Canada
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Kanadabalsam, Mounting medium for microscopy
Qualitätsniveau
Form
viscous liquid
Methode(n)
microbe id | staining: suitable
Farbe
yellow to very dark yellow
Brechungsindex
n20/D 1.522 (lit.)
Dichte
0.99 g/mL
Anwendung(en)
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CC=CC=C(C=C)C(CN1CCC(NC(C1=O)CCCN=C(N)N)C(CC2=CC3=CC=CC=C3C=C2)NC(=O)C)C(=CC=C)C=CC
InChI
InChI=1S/C39H52N6O2/c1-6-10-16-30(9-4)34(32(14-7-2)15-8-3)27-45-24-22-35(44-36(38(45)47)19-13-23-42-39(40)41)37(43-28(5)46)26-29-20-21-31-17-11-12-18-33(31)25-29/h6-12,14-18,20-21,25,34-37,44H,2,4,13,19,22-24,26-27H2,1,3,5H3,(H,43,46)(H4,40,41,42)
InChIKey
IIUZTTUQXFCORF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
102.2 °F
Flammpunkt (°C)
39 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?