BP574
Flurbiprofen-Natrium
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
Flurbiprofen Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
API-Familie
flurbiprofen
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].Fc1c(ccc(c1)C(C)C(=O)[O-])c2ccccc2.O.O
InChI
1S/C15H13FO2.Na.2H2O/c1-10(15(17)18)12-7-8-13(14(16)9-12)11-5-3-2-4-6-11;;;/h2-10H,1H3,(H,17,18);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChIKey
GNMBMOULKUXEQF-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)