Wichtige Dokumente
BP573
Fluormetholon
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
11β,17α-Dihydroxy-9-fluoro-6-methyl-1,4-pregnadiene-3,20-dione
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
fluorometholone
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(C)=O)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@]2(F)[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14
InChI
1S/C22H29FO4/c1-12-9-17-15-6-8-21(27,13(2)24)20(15,4)11-18(26)22(17,23)19(3)7-5-14(25)10-16(12)19/h5,7,10,12,15,17-18,26-27H,6,8-9,11H2,1-4H3/t12-,15-,17-,18-,19-,20-,21-,22-/m0/s1
InChIKey
FAOZLTXFLGPHNG-KNAQIMQKSA-N
Angaben zum Gen
human ... NR3C1(2908)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)